Key Documents
456810
Sigma-Aldrich
Erbium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.99%
Sinonimo/i:
Erbium iodide, Erbium triiodide
About This Item
Formula condensata:
ErI3
Numero CAS:
Peso molecolare:
547.97
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado
anhydrous
Saggio
99.99%
Forma fisica
powder
Densità
5.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[Er](I)I
InChI
1S/Er.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
OKVQKDALNLHZLB-UHFFFAOYSA-K
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)