Key Documents
456748
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(indenyl)zirconium(IV)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H14Cl2Zr
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.43
N° CoE:
00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Punto di fusione
239-243 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Zr]Cl.[CH]1[CH][C]2C=CC=C[C]2[CH]1.[CH]3[CH][C]4C=CC=C[C]4[CH]3
Applicazioni
Metallocene cocatalyst for the polymerization of olefins.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)