456004
Barium oxalate
99.999%
About This Item
Formula condensata:
BaC2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.35
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
99.999%
Punto di fusione
400 °C (dec.) (lit.)
Densità
2.66 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ba++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)