455075
3-(Trimethylsilyl)-1,2-propanediol
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiCH2CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
P. ebollizione
206 °C (lit.)
Densità
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)CC(O)CO
InChI
1S/C6H16O2Si/c1-9(2,3)5-6(8)4-7/h6-8H,4-5H2,1-3H3
GNKKKKDUZKUFPJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Asymmetric dihydroxylation of vinyl-and allyl-silanes.
Bassindale AR, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 8, 1061-1067 (1994)