Key Documents
454788
Sigma-Aldrich
4-Iodo-2-methylaniline
97%
About This Item
Formula condensata:
IC6H3(CH3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.05
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
86-89 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(I)ccc1N
InChI
1S/C7H8IN/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
BGKLFAQCHHCZRZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and Fluorescence properties of Schiff bases of 4-hydroxy- 3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde Journal of Chemical and Pharmaceutical Research.
Thorat B R, et al.
Journal of Chemistry, 3(6), 1045-1054 (2011)
Synthesis of laterally substituted bistolane liquid crystals.
Hsu C-S, et al.
Liq. Cryst., 27(2), 283-287 (2000)
4-Iodo-2-methylaniline.
Luo W, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 64(3), 0591-0591 (2008)