Documenti fondamentali
454397
Sigma-Aldrich
Cyclohexyldiphenylphosphine oxide
98%
About This Item
Formula condensata:
C6H11P(C6H5)2(O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.33
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12350000
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
168-172 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=P(C1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)