454346
Methyl 3-methoxy-2-(2-methoxy-2-oxoethoxy)benzoate
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H3(OCH2CO2CH3)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
71-74 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)COc1c(OC)cccc1C(=O)OC
InChI
1S/C12H14O6/c1-15-9-6-4-5-8(12(14)17-3)11(9)18-7-10(13)16-2/h4-6H,7H2,1-3H3
VLQBVKZFMXBOKM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?