Documenti fondamentali
453870
Sigma-Aldrich
2-Vinylnaphthalene
optical grade, 98%
Sinonimo/i:
β-Vinylnaphthalene, (2-Naphthyl)ethene, 2-Ethenylnaphthalene
About This Item
Formula condensata:
C10H7CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
optical grade
Saggio
98%
Punto di fusione
64-68 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10/c1-2-10-7-8-11-5-3-4-6-12(11)9-10/h2-9H,1H2
KXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used in plastic scintillators, neutron detectors and other demanding device applications.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Shuliang Yang et al.
Chemistry, an Asian journal, 11(19), 2797-2801 (2016-04-29)
We report an efficient and controllable route to prepare magnetic tubular nanoreactors composed of a mesoporous SiO