Key Documents
453692
Sigma-Aldrich
(+)-Chloromethyl isomenthyl ether
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H21ClO
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.74
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +57°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.468 (lit.)
P. eboll.
206 °C (lit.)
Densità
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1OCCl
InChI
1S/C11H21ClO/c1-8(2)10-5-4-9(3)6-11(10)13-7-12/h8-11H,4-7H2,1-3H3/t9-,10-,11+/m1/s1
XOPLTFUYFXWFGB-MXWKQRLJSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
106 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)