Documenti fondamentali
453110
Sigma-Aldrich
Tetraethyl 1,1′-(1,4-phenylene)bis(2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3,4-dicarboxylate)
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H36N2O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
552.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
174-178 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1c(C)n(c(C)c1C(=O)OCC)-c2ccc(cc2)-n3c(C)c(C(=O)OCC)c(C(=O)OCC)c3C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)