Documenti fondamentali
452866
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-1,3-dimethylbenzene
97%
Sinonimo/i:
2-Fluoro-m-xylene
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3F
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
P. ebollizione
147-148 °C (lit.)
Densità
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(C)c1F
InChI
1S/C8H9F/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,1-2H3
JTAUTNBVFDTYTI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Exploring Trifluoromethylation Reactions at Nickel: A Structural and Reactivity Study.
Dubinina GG, et al.
Organometallics, 27(15), 3933-3938 (2008)
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 50, 1075-1075 (1995)
Synthesis of an alkylthio-substituted dibenz [a, j] anthracene with improved solubility via the oxidative photocyclization of 1, 3-distyrylbenzene derivatives.
Toyoshima T, et al.
Tetrahedron, 69(7), 1904-1911 (2013)