452793
Diethoxymethyloctadecylsilane
About This Item
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. ebollizione
197 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(OCC)OCC
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)