Key Documents
452688
Sigma-Aldrich
Isopropylxanthic disulfide
95%
Sinonimo/i:
O,O-Diisopropyl dithiobis(thioformate)
About This Item
Formula condensata:
[-SC(=S)OCH(CH3)2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.46
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Punto di fusione
54-56 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)OC(=S)SSC(=S)OC(C)C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)