452165
Boroidruro di sodio
caplets
Sinonimo/i:
Sodio tetraidridoborato
About This Item
Saggio
98.9% NaBH4 basis
Stato
caplets
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)