Documenti fondamentali
451495
Sigma-Aldrich
4′-tert-Butyl-2′,6′-dimethylacetophenone
98%
Sinonimo/i:
1,3-Dimethyl-5-tert -butyl-2-acetophenone, 4′-tert -Butyl-2′,6′-dimethylacetophenone
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CC6H2(CH3)2COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.31
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
150 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
47-49 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1c(C)cc(cc1C)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H20O/c1-9-7-12(14(4,5)6)8-10(2)13(9)11(3)15/h7-8H,1-6H3
JNHLHPMTMTYLCP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)