Key Documents
451215
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) chloride
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Praseodymium chloride, Praseodymium trichloride
About This Item
Formula condensata:
PrCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado
anhydrous
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
beads
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: praseodymium
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Dimensione particelle
−10 mesh
Punto di fusione
786 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Pr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Pr/h3*1H;/q;;;+3/p-3
LHBNLZDGIPPZLL-UHFFFAOYSA-K
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)