Documenti fondamentali
451207
Sigma-Aldrich
Potassium tetrachloroaluminate
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
KAlCl4
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado
anhydrous
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Punto di fusione
253-255 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K].Cl[Al](Cl)(Cl)Cl
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)