Documenti fondamentali
449784
Sigma-Aldrich
Erbium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Erbium bromide, Erbium tribromide
About This Item
Formula condensata:
ErBr3
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.97
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado
anhydrous
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: erbium
Punto di fusione
923 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[Er](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Er/h3*1H;/q;;;+3/p-3
GZTUDAKVGXUNIM-UHFFFAOYSA-K
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)