Documenti
449490
Sigma-Aldrich
Methyl 3-methoxysalicylate
98%
Sinonimo/i:
Methyl 2-hydroxy-3-methoxybenzoate
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H3(OH)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
65-68 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1cccc(OC)c1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-7-5-3-4-6(8(7)10)9(11)13-2/h3-5,10H,1-2H3
BWRCJLJJIXYLNV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Synthetic studies of the phosphatidylinositol 3-kinase inhibitor LY294002 and related analogues.
Belinda A and Thompson P.
Australian Journal of Chemistry, 56(11), 1099-1106 (2003)