Documenti fondamentali
449288
Sigma-Aldrich
Ruthenium(III) bromide
About This Item
Formula condensata:
RuBr3
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.78
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Densità
5.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[Ru](Br)Br
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)