Documenti
449067
Sigma-Aldrich
4-(Hexyloxy)benzaldehyde
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5OC6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.529 (lit.)
P. eboll.
154-155 °C/6 mmHg (lit.)
Densità
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCOc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-2-3-4-5-10-15-13-8-6-12(11-14)7-9-13/h6-9,11H,2-5,10H2,1H3
GWXUVWKBVROFDM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Fluorescence and FTIR Spectra Analysis of Trans-A2B2-Substituted Di-and Tetra-Phenyl Porphyrins.
Sen P, et al.
Materials, 3(8), 4446-4475 (2010)
Soluble phenyl-or alkoxyphenyl-substituted rigid-rod polyamides and polyimides containing m-terphenyls in the main chain.
Spiliopoulos LK and Mikroyannidis JA.
Macromolecules, 31(4), 1236-1245 (1998)