Documenti fondamentali
446939
Sigma-Aldrich
N-(Triphenylphosphoranylidene)-1H-benzotriazole-1-methanamine
90%
Sinonimo/i:
1-[[(Triphenylphosphoranylidene)amino]methyl]benzotriazole, Betmip
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H21N4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
408.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
90%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Impurezze
10% N-(triphenylphosphoranylidene)-2H-benzotriazole-2-methanamine
Punto di fusione
116-122 °C (lit.)
Stringa SMILE
C(N=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)n4nnc5ccccc45
InChI
1S/C25H21N4P/c1-4-12-21(13-5-1)30(22-14-6-2-7-15-22,23-16-8-3-9-17-23)26-20-29-25-19-11-10-18-24(25)27-28-29/h1-19H,20H2
IOSUDUVEOWKKBL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Grignard reaction
  • Preparation of N,N-Bis(but-3-enyl)amines via aza-Wittig reaction with aldehydes, followed by a double Grignard reaction with allylmagnesium bromide
  • Organic synthesis of N-alkyliminophosphoranes and a-functionalized N-alkyliminophosphoranes
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)