Key Documents
446351
Sigma-Aldrich
(S)-1-[(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)methyl]piperidine
97%
Sinonimo/i:
(S)-1-Methyl-2-(piperidinomethyl)pyrrolidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H22N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.31
Beilstein:
4242955
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D −69°, c = 0.5 in ethanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
P. eboll.
121-123 °C/22 mmHg (lit.)
Densità
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1CCC[C@H]1CN2CCCCC2
InChI
1S/C11H22N2/c1-12-7-5-6-11(12)10-13-8-3-2-4-9-13/h11H,2-10H2,1H3/t11-/m0/s1
VCVPSRADUBPOKJ-NSHDSACASA-N
Applicazioni
Useful chiral ligand for catalytic asymmetric aldol reactions. Mukaiyama, T.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Aldrichimica Acta, 29, 59-59 (1996)