Documenti fondamentali
445673
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-L-valinol
97%
Sinonimo/i:
(S)-2-(Fmoc-amino)-3-methyl-1-butanol, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valinol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H23NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
325.40
Beilstein:
7041232
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −20°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
129-133 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H](CO)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H23NO3/c1-13(2)19(11-22)21-20(23)24-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19,22H,11-12H2,1-2H3,(H,21,23)/t19-/m1/s1
MYMGENAMKAPEMT-LJQANCHMSA-N
Applicazioni
Starting material for the synthesis of enantiopure homo-β-amino acids. Used in the efficient synthesis of enantiopure tetrahydroisoquinolines. Intermediate in the one-pot conversion of amino acid carbamates to N-derivatized 2-oxazolidinones.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Huwe, C.M. Blechert, S.
Tetrahedron Letters, 35, 9533-9533 (1994)
Tietze, L.F. Burkhardt, O.
Synthesis, 1331-1331 (1994)
R. Caputo et al.
Tetrahedron Letters, 36, 167-167 (1995)
Caputo, R. et al.
Tetrahedron, 51, 12337-12337 (1995)