Documenti fondamentali
445207
Sigma-Aldrich
3,5-Dichlorophenylboronic acid
98%
Sinonimo/i:
(3,5-Dichlorophenyl)dihydroxyborane, 3,5-Dichlorobenzeneboronic acid
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
OB(O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H5BCl2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,10-11H
DKYRKAIKWFHQHM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling
  • Trifluoromethylation
  • Intramolecular aromatic carbenoid insertion of biaryldiazoacetates
  • Cyanation for the synthesis of aromatic nitriles
  • Lithiation of dihalophenyl dioxazaborocines for synthesis of functionalized dihalophenyl boronic acid
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)