444693
Triethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
134-139 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C15H18O6/c1-4-19-13(16)10-7-11(14(17)20-5-2)9-12(8-10)15(18)21-6-3/h7-9H,4-6H2,1-3H3
KXGOWZRHSOJOLF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3