444537
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone p-toluenesulfonate
95%
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +8.5°, c = 1 in ethanol
Punto di fusione
124-128 °C (lit.)
Gruppo funzionale
tosylate
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CCC(=O)N2
InChI
1S/C12H15NO4S/c1-9-2-5-11(6-3-9)18(15,16)17-8-10-4-7-12(14)13-10/h2-3,5-6,10H,4,7-8H2,1H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
AMZNHHZJURKRFX-JTQLQIEISA-N
Applicazioni
Serves as a building block in the synthesis of (R)- and (S)-diaminovaleric acids and of 5-azasemicorrin bidentate nitrogen ligands for enantioselective catalysis.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
The Journal of Organic Chemistry, 57, 2158-2158 (1992)
Tetrahedron, 48, 2143-2143 (1992)