Documenti fondamentali
44376
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-4-cyano-β-Phe-OH
≥98.0%
Sinonimo/i:
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-cyanophenyl)propionic acid, Boc-4-cyano-D-β-phenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H18N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C15H18N2O4/c1-15(2,3)21-14(20)17-12(8-13(18)19)11-6-4-10(9-16)5-7-11/h4-7,12H,8H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m0/s1
PYMTTWVQVSELBI-LBPRGKRZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)