Documenti fondamentali
442585
Sigma-Aldrich
Pentafluorophenylmagnesium bromide solution
0.5 M in diethyl ether
Sinonimo/i:
(Perfluorophenyl)magnesium bromide, 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylmagnesium bromide, Bromo(pentafluorophenyl)magnesium
Scegli un formato
100 ML
CHF 203.00
CHF 203.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 203.00
About This Item
Formula condensata:
C6F5MgBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.27
Beilstein:
3611565
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 203.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
0.5 M in diethyl ether
P. ebollizione
34.6 °C
Densità
0.861 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Fc1c(F)c(F)c([Mg]Br)c(F)c1F
InChI
1S/C6F5.BrH.Mg/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9;;/h;1H;/q;;+1/p-1
AXQVMJIDNDRSFM-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Employed in the synthesis of novel arsonic and arsinic acids as ligands for potential transition-metal ion extractants,[1] and in the synthesis of polyfluoroaryl alkyl sulfides.[2]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Journal of Fluorine Chemistry, 73, 73-73 (1995)
Solvent Extr. Ion Exch., 14, 417-417 (1996)