Key Documents
442445
Sigma-Aldrich
Triphenylborane solution
0.25 M in THF
Sinonimo/i:
Triphenylborane
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)3B
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
liquid
Concentrazione
0.25 M in THF
P. eboll.
65-67 °C
Densità
0.898 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)B(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15B/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
MXSVLWZRHLXFKH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)