Documenti fondamentali
442356
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-co-maleic anhydride), partial propyl ester, cumene terminated
average Mn ~1,900 by GPC
Sinonimo/i:
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
PM
average Mn ~1,900 by GPC
Composizione
acid groups converted to ester, 50%
Numero di acido
200‑240 mg KOH/g
Temp. transizione
Tg 110 °C
Solubilità
ketones, ethers and alkali: soluble
Descrizione generale
~2:1 mole ratio of styrene: maleic anhydride
Applicazioni
Leveling aids in films, embrittling/anti-resoil agents in shampoos, pigment dispersants, paper sizing and aqueous grinding fluids.
Caratteristiche e vantaggi
Low solution viscosity and high functionality.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)