Key Documents
44210
Sigma-Aldrich
tert-Dodecylmercaptan
technical, ≥97.0% (RT)
Sinonimo/i:
tert-Dodecanethiol
About This Item
Formula condensata:
C12H25SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.40
Beilstein:
1738382
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352100
Grado
technical
Saggio
≥97.0% (RT)
P. eboll.
227-248 °C (lit.)
Densità
0.86 g/mL at 20 °C (lit.)
InChI
1S/C12H26S/c1-9(2)10(3,4)11(5,6)12(7,8)13/h9,13H,1-8H3
YAJYJWXEWKRTPO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
mixture of isomers (mainly C12); prepared by reaction of ′tetrapropylene′ with H2S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)