441910
6-Bromo-2-benzothiazolinone
98%
About This Item
Saggio
98%
Punto di fusione
229-233 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1ccc2NC(=O)Sc2c1
InChI
1S/C7H4BrNOS/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(10)9-5/h1-3H,(H,9,10)
HECJMTPEVWQFCY-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?