441236
Ethyl 2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate,mixture of cis and trans
96%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.429 (lit.)
P. eboll.
80-82 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.235 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCO\C=C(\C(=O)OCC)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H11F3O4/c1-3-15-5-6(8(14)16-4-2)7(13)9(10,11)12/h5H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
XNGGOXOLHQANRB-AATRIKPKSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves