Documenti fondamentali
441082
Sigma-Aldrich
Gallium(III) phthalocyanine hydroxide
Dye content 75 %
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H17GaN8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
599.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Composizione
Dye content, 75%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
λmax
695 nm
Stringa SMILE
O[Ga]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)