Key Documents
440981
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Chloro-1,2-propanediol
97%
Sinonimo/i:
(R)-α-Glycerol chlorohydrin
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.54
Beilstein:
2202928
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
Tensione di vapore
0.04 mmHg ( 25 °C)
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −0.9°, neat
Purezza ottica
ee: 97% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.48 (lit.)
P. eboll.
213 °C (lit.)
Densità
1.321 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/t3-/m0/s1
SSZWWUDQMAHNAQ-VKHMYHEASA-N
Applicazioni
Used in the synthesis of (S)-(-)-pindolol and chuangxinmycin.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ishibashi, H. et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 42, 271-271 (1994)