440310
Resorcinol monobenzoate
97%
Sinonimo/i:
3-Benzoyloxyphenol, 3-Hydroxyphenyl benzoate, m -Hydroxyphenyl benzoate
About This Item
Saggio
97%
Punto di fusione
133-135 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1cccc(OC(=O)c2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H10O3/c14-11-7-4-8-12(9-11)16-13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,14H
GDESWOTWNNGOMW-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)