Documenti fondamentali
440264
Sigma-Aldrich
Silicon tetrachloride
≥98%
Sinonimo/i:
Dow Corning® product Z-1228, STC, Tetrachlorosilane
About This Item
Formula condensata:
SiCl4
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.90
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Densità del vapore
5.86 (vs air)
Tensione di vapore
420 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
≥98%
Forma fisica
liquid
P. eboll.
57.6 °C (lit.)
Punto di fusione
−70 °C (lit.)
Densità
1.483 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Si/c1-5(2,3)4
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Repackaged by Aldrich Chemical Company, Inc. Manufactured by Dow Corning Corporation, U.S.A.
®Registered trademark of Dow Corning Corporation, U.S.A.
Dow Corning is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)