440094
5-Chloro-2-fluorotoluene
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4995 (lit.)
P. eboll.
157-159 °C/752 mmHg (lit.)
Densità
1.188 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(Cl)ccc1F
InChI
1S/C7H6ClF/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
JOXXHDGUTVUBDL-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup