Key Documents
439789
Sigma-Aldrich
Erbium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Erbium iodide, Erbium triiodide
About This Item
Formula condensata:
ErI3
Numero CAS:
Peso molecolare:
547.97
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado
anhydrous
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: erbium
Densità
5.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[Er](I)I
InChI
1S/Er.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
OKVQKDALNLHZLB-UHFFFAOYSA-K
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)