Documenti fondamentali
439630
Sigma-Aldrich
Thulium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.99%
Sinonimo/i:
Thulium tribromide
About This Item
Formula condensata:
TmBr3
Numero CAS:
Peso molecolare:
408.65
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Grado
anhydrous
Saggio
99.99%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: thulium
Punto di fusione
952 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[Tm](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Tm/h3*1H;/q;;;+3/p-3
HQSWGSFQSCMHFQ-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Used for development of advanced ceramic discharge lamps and metal halide lamps
Reagent for complexation of lanthanide bromides with aluminum bromide
Reactant for preparation of alkali metal thulium bromides
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)