Documenti fondamentali
439495
Sigma-Aldrich
4,4,4-Trifluoro-3-methyl-2-butenoic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
CF3C(CH3)=CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
P. ebollizione
158-163 °C (lit.)
Punto di fusione
28-30 °C (lit.)
Densità
1.318 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C(=C\C(O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F3O2/c1-3(2-4(9)10)5(6,7)8/h2H,1H3,(H,9,10)/b3-2-
QRRCTLYMABZQCS-IHWYPQMZSA-N
Applicazioni
Employed in the synthesis of trifluoromethylated hydrindenes.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bull. Soc. Chim. Belg., 103, 263-263 (1994)