439339
1,4-Cyclohexanedimethanol dibenzoate, mixture of cis and trans
98%
About This Item
Formula condensata:
(C6H5CO2CH2)2C6H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.42
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Stringa SMILE
O=C(OCC1CCC(CC1)COC(=O)c2ccccc2)c3ccccc3
Applicazioni
Flow improvement additive in powder coatings and processing aid in plastics.
Plasticizer for hot melt adhesive systems.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)