Documenti fondamentali
438944
Sigma-Aldrich
1-(2-Naphthoyl)imidazole
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H10N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.24
Beilstein:
5431262
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
95%
Punto di fusione
74-78 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(c1ccc2ccccc2c1)n3ccnc3
InChI
1S/C14H10N2O/c17-14(16-8-7-15-10-16)13-6-5-11-3-1-2-4-12(11)9-13/h1-10H
FEYNPDBWOXBMOB-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)