Documenti fondamentali
438413
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium L-lactate solution
70 wt. % in H2O
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)3]4N[CH3CH(OH)CO2]
Numero CAS:
Peso molecolare:
331.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Attività ottica
[α]20/D −4.6°, neat
Concentrazione
70 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.438
Densità
0.987 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C[C@H](O)C([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)