437875
Cobalt(II) acetate tetrahydrate
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cobaltous acetate tetrahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
powder and chunks
Impiego in reazioni chimiche
core: cobalt
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)O[Co]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Co.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.