Documenti
43750
Sigma-Aldrich
Boc-Arg(Tos)-PAM resin
extent of labeling: ~0.6 mmol/g loading
Sinonimo/i:
Boc-L-arginine bound to PAM resin
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Grado di funzionalizzazione
~0.6 mmol/g loading
Dimensione particelle
100-200 mesh
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3