Documenti fondamentali
436941
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
97%
Sinonimo/i:
EMIM Otf
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H11F3N2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. ebollizione
>350 °C (lit.)
Densità
1.387 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCn1cc[n+](C)c1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H11N2.CHF3O3S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-6H,3H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
ZPTRYWVRCNOTAS-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Recently used in the preparation of hydrophobic, highly conductive ambient-temperature molten salts,[1] and in the preparation of dual intercalating molten electrolyte batteries.[2]
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
425.3 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
218.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Pierre Bonhôte et al.
Inorganic chemistry, 35(5), 1168-1178 (1996-02-28)
New, hydrophobic ionic liquids with low melting points (<-30 degrees C to ambient temperature) have been synthesized and investigated, based on 1,3-dialkyl imidazolium cations and hydrophobic anions. Other imidazolium molten salts with hydrophilic anions and thus water-soluble are also described.
Journal of the Electrochemical Society, 141, L73-L73 (1994)