Documenti fondamentali
436550
Sigma-Aldrich
2-Butyl-2-ethyl-1,5-pentanediamine
98%
About This Item
Formula condensata:
H2N(CH2)3C[(CH2)3CH3](C2H5)CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.34
Beilstein:
9261436
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.47 (lit.)
P. eboll.
269 °C/750 mmHg (lit.)
Densità
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(CN)(CCC)CCCN
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)