Documenti fondamentali
436496
Sigma-Aldrich
N,N′-Dithiobisphthalimide
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H8N2O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
95%
Punto di fusione
225-229 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1N(SSN2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)c4ccccc14
Confezionamento
Packaged in glass bottles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)